Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 3,5)
Artikelnummer. 15443119
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443119 500mL -
15433119 250mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443119 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60340.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1213.80 DKK
    993.65 DKK / 500ml
    Spare 220.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82,03 g/mol
Acetat, 1 M bufferopløsning, pH, 3,5 anvendes til udfældning af dexoyribionukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Det bruges også til fremstilling af gelpletter til proteingelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 3,5 anvendes til udfældning af dexoyribionukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Det bruges også til fremstilling af gelpletter til proteingelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-09-3
Tekniske data
Koncentration 1 M bufferopløsning.
Form Væske
Mængde 500mL
Opbevaringskrav Omgivende temperaturer