Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetatbuffer (1 M, pH 3,5)
Beskrivelse
Acetat, 1 M bufferopløsning, pH, 3,5 anvendes til udfældning af dexoyribionukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Det bruges også til fremstilling af gelpletter til proteingelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acetat, 1M bufferopløsning, pH, 3,5 anvendes til udfældning af dexoyribionukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Det bruges også til fremstilling af gelpletter til proteingelelektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 M bufferopløsning. |
| Form | Væske |
| Mængde | 250mL |
| Opbevaringskrav | Omgivende temperaturer |