Få mere at vide
Acetarsone, TRC
Artikelnummer. 30325080
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30325080 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1880835G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetarsone
CAS 97-44-9
Molekylær formel C8H10AsNO5
Mængde 5 g
Synonym As-[3-(Acetylamino)-4-hydroxyphenyl]arsonic Acid, 190F, 3-Acetamido-4-hydroxybenzenearsonic Acid, 3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonic Acid, 3-Acetylamino-4-hydroxyphenyl-1-arsonic Acid, 3-Acetylamino-4-hydroxyphenylarsonic Acid, Acetarsol, Acetarsone, Acetphenarsine, Amarsan, Amoebal, Arsaphen, Arsonine, Chrlich 594, Devegan, Disparicida, Dynarsan, Ehrlich 594, F 190, Fourneau 190, Ginarsol, Goyl, Gynoplix, Kharophen, Kubarsol, Limarsol, Malagride, Mexyl, Monargan, N-Acetyl-4-hydroxy-m-arsanilic Acid, NSC 13160, NSC 3247, Nilacid, Oralcid, Orarsan, Osarsal, Osarsol, Osarsole, Osvarsan, Pallicid, Paroxyl, SVC, Sanogyl, Spirocid, Spirozid, Stovarsol, Stovarsolan, Vagisept, Vagoflor
InChI formel InChI=1S/C8H10AsNO5/c1-5(11)10-7-4-6(9(13,14)15)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H2,13,14,15)
SMIL CC(=O)Nc1cc(ccc1O)[As](=O)(O)O
IUPAC navn (3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonic acid
Molekylvægt (g/mol) 275.09
Formel vægt 274.9775