Få mere at vide
Acetanilide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15834681
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15834681 500 g
15824681 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15834681 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223440500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-84-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Tekniske data
Smeltepunkt 115°C
Tæthed 1.22 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 304°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008674
Mængde 500 g
Synonym Acetanilide, N-Phenylacetamide, Acetanilide