Få mere at vide
Acetanilid (acetylanilin), TRC
Artikelnummer. 30133801
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133801 10 mg
30008244 100 mg
17994775 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16833010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-84-4
Molekylær formel C8 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Synonym N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin
IUPAC navn N-phenylacetamid
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylacetamide
Analyt- eller komponentnavne N-Phenylacetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 10 mg
Formel vægt 135.0684
Procent renhed >95%