Få mere at vide
Acetanilide, 99+%
Artikelnummer. p-3737911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5g
5kg
Artikelnummer. 10123440
Brand: Thermo Scientific Acros 150810050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-84-4
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00008674
InChI nøgle FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC navn N-phenylacetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetanilide
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111.0°C to 115.0°C
Farve Blå-grå til hvid
Tæthed 4.65 (Air = 1.0)
Kogepunkt 304.0°C
Flammepunkt 173°C
Smelteområde ≥111°C to ≤115°C
Infrarødt spektrum Conforms to Reference
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CONHC6H5
Mængde 5 g
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formel vægt 135.17
Damptryk 13hPa at 114°C
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.