Få mere at vide
Acetanilid, 98%
Beskrivelse
Acetanilid bruges som et mellemprodukt i syntesen af gummiaccelerator, farvestoffer og kamfer. Det bruges også til syntese af penicillin og andre farmaceutiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af 4-acetamidobenzensulfonylchlorid, som er et mellemprodukt under syntesen af sulfa-lægemidler. Desuden er det ansat som en eksperimentel fotografisk udvikler. Ud over dette bruges det til at stabilisere celluloseesterlakker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acetanilid bruges som et mellemprodukt i syntesen af gummiaccelerator, farvestoffer og kamfer. Det bruges også til syntese af penicillin og andre farmaceutiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af 4-acetamidobenzensulfonylchlorid, som er et mellemprodukt under syntesen af sulfa-lægemidler. Desuden er det ansat som en eksperimentel fotografisk udvikler. Ud over dette bruges det til at stabilisere celluloseesterlakker.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, acetone, benzen. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetanilide |
| Smeltepunkt | 113 °C til 116 °C |
| Tæthed | 1.121 |
| Kogepunkt | 304 °C til 305 °C |
| Flammepunkt | 161 °C (321 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Mængde | 2500 g |
| Beilstein | 606468 |
| Merck Index | 14,50 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, diethylether, acetone, benzen. Let opløselig i vand. |
| Vis mere |