Få mere at vide
Acetanilid, 98%
Artikelnummer. 11446937
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446937 500 g 500g
11374619 100 g 100g
11456937 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14361.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135,17 g/mol
Acetanilid bruges som et mellemprodukt i syntesen af gummiaccelerator, farvestoffer og kamfer. Det bruges også til syntese af penicillin og andre farmaceutiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af 4-acetamidobenzensulfonylchlorid, som er et mellemprodukt under syntesen af sulfa-lægemidler. Desuden er det ansat som en eksperimentel fotografisk udvikler. Ud over dette bruges det til at stabilisere celluloseesterlakker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetanilid bruges som et mellemprodukt i syntesen af gummiaccelerator, farvestoffer og kamfer. Det bruges også til syntese af penicillin og andre farmaceutiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af 4-acetamidobenzensulfonylchlorid, som er et mellemprodukt under syntesen af sulfa-lægemidler. Desuden er det ansat som en eksperimentel fotografisk udvikler. Ud over dette bruges det til at stabilisere celluloseesterlakker.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, diethylether, acetone, benzen. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-84-4
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00008674
InChI nøgle FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC navn N-phenylacetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetanilide
Smeltepunkt 113 °C til 116 °C
Tæthed 1.121
Kogepunkt 304 °C til 305 °C
Flammepunkt 161 °C (321 °F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 g
Beilstein 606468
Merck Index 14,50
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, diethylether, acetone, benzen. Let opløselig i vand.
Formel vægt 135.17
Procent renhed 98%