Få mere at vide
Acetamiprid, TRC
Artikelnummer. 18020820
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18020820 5 g
18053710 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18020820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1508005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135410-20-7
Molekylær formel C10 H11 Cl N4
Molekylvægt (g/mol) 222.67
Synonym (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide, ADA 06200, Acetamiprid, Assail, Assail 30SG, BY 102960, Epik 20 SG, Gazelle SG, Intruder, Mospilan, Mospilan 20SG, Mospilan 20SP, Mospilan SG, Mukhnet A, NFK 17, NI 25, NI 25 (pesticide), Piorun, Pristine, Pristine (insecticide), Prize, Prize (insecticide), Quasar 8.5SL, Stonkat, Supreme, TD 2472, TD 2472-01, TD 2480
IUPAC navn N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide
SMIL CN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=N\C#N)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamiprid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+
Formel vægt 222.0672
Procent renhed >95%