Få mere at vide
Acetamiprid-N-desmethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamiprid-N-desmethyl |
| CAS | 190604-92-3 |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethanimidamide, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide, IM-2-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.65 |
| Formel vægt | 208.0516 |