Få mere at vide
Acetamiprid-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamiprid-N-desmethyl |
| CAS | 190604-92-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetamiprid-N-desmethyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl N4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14) |
| SMIL | C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide |
| Vis mere |