Få mere at vide
Acetamiprid-N-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327043
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327043 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327043 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10013200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamiprid-N-desmethyl
CAS 190604-92-3
Analyt- eller komponentnavne Acetamiprid-N-desmethyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 Cl N4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
SMIL C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1
IUPAC navn N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 208.65
Mængde 1 ml
Formel vægt 208.0516 g/mol