Få mere at vide
Acetamiprid-d3, TRC
Artikelnummer. 30312724
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30312724 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30312724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15080210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamiprid D3 (N-methyl D3)
CAS 1353869-35-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 2H3 H8 Cl N4
Mængde 10 mg
Synonym N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide
InChI formel InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)C(=NC#N)C
IUPAC navn N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide
Molekylvægt (g/mol) 225.69
Formel vægt 225.0861
Procent renhed >95