Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acetamiprid
Artikelnummer. p-7214476 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16584254
Brand: Thermo Scientific Chemicals 463932500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 222.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135410-20-7
Molekylær formel C10H11ClN4
Molekylvægt (g/mol) 222.68
InChI nøgle WCXDHFDTOYPNIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamid
SMIL CN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(C)=NC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamiprid
Smeltepunkt 100.0°C to 102.0°C
Opløselighed Soluble in methanol, chloroform and dimethyl sulfoxide
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamiprid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetamiprid