Få mere at vide
Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen, MedChemExpress
Beskrivelse
3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen |
| CAS | 37519-14-5 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Hydroxyacetaminophen |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1495.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(O)C=C(NC(C)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Vis mere |