Få mere at vide
Acetaminophen Glutathione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaminophen Glutathione |
| CAS | 64889-81-2 |
| Molekylær formel | C18 H24 N4 O8 S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-(Glutathion-S-Yl)Acetaminophen |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N4O8S/c1-9(23)21-10-2-4-13(24)14(6-10)31-8-12(17(28)20-7-16(26)27)22-15(25)5-3-11(19)18(29)30/h2,4,6,11-12,24H,3,5,7-8,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,23)(H,22,25)(H,26,27)(H,29,30)/t11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(O)c(SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | (2S)-5-[[(1R)-1-[(5-acetamido-2-hydroxy-phenyl)sulfanylmethyl]-2-(carboxymethylamino)-2-oxo-ethyl]amino]-2-amino-5-oxo-pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.47 |
| Formel vægt | 456.1315 |