Få mere at vide
Acetaminophen Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaminophen Dimer |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-9(19)17-11-3-5-15(21)13(7-11)14-8-12(18-10(2)20)4-6-16(14)22/h3-8,21-22H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| Formel vægt | 300.111 |