missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetaminophen Dimer-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaminophen Dimer-d6 |
| CAS | 1794817-30-3 |
| Molekylær formel | C16H10D6N2O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N'-(6,6'-Dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bisacetamide-d6, Paracetamol Dimer Impurity-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-9(19)17-11-3-5-15(21)13(7-11)14-8-12(18-10(2)20)4-6-16(14)22/h3-8,21-22H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)/i1D3,2D3 |
| SMIL | OC1=C(C2=CC(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=CC=C2O)C=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-[4-hydroxy-3-[2-hydroxy-5-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]phenyl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.35 |
| Formel vægt | 306.1487 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?