Få mere at vide
Acetaminophen-d4 (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paracetamol-D4 |
| CAS | 64315-36-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Paracetamol D4 (phenyl D4), Paracetamol D4, Paracetamol-d4, Acetaminophen D4, Acetaminophen-d4, Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteroacetanilide, N-(4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC navn | N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.19 |
| Vis mere |