missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetaminophen-cysteine, TRC

Artikelnummer. 30137797
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137797 100 mg
30009348 50 mg
30009668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA161255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 64014-06-8
Molekylær formel C11H14N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 254.31
Synonym S-[4-(Acetylamino)phenyl]-L-cysteine;
IUPAC navn (2R)-3-(4-acetamidophenyl)sulfanyl-2-aminopropanoic acid
SMIL O=C(O)[C@@H](N)CSC1=CC=C(NC(C)=O)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetaminophen-cysteine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O3S/c1-7(14)13-8-2-4-9(5-3-8)17-6-10(12)11(15)16/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.0725
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.