Få mere at vide
Paracetamolacetat (paracetamol-urenhed), TRC
Artikelnummer. 30135292
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135292 1 g
17917114 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1612151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2623-33-8
Molekylær formel C10 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 193.2
Synonym 4-(Acetylamino)phenyl acetate, Paracetamol Imp. H (EP), N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetamide, N-[4-(acetyloxy)phenyl]-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (ester) (8CI), N-[4-(Acetyloxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamidophenyl acetate, 4-Acetylaminophenyl acetate, 4'-Acetoxyacetanilide, Acetaminophen acetate, Diacetamate, N-(4-Acetoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenyl acetate, NSC 33893, NSC 6083, O-Acetylparacetamol, p-Acetamidophenyl acetate, p-Acetoxyacetanilide
IUPAC navn (4-acetamidophenyl) acetat
SMIL CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 193.0739