Få mere at vide
R&D Systems™ Acetaminophen
Beskrivelse
Cyclooxygenase inhibitor; may be selective for COX-3 (IC50 values are 460, > 1000 and > 1000 μM for canine COX-3, and murine COX-1 and COX-2 respectively). Widely used analgesic and antipyretic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaminophen |
| CAS | 103-90-2 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Formel vægt | 151.16 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.17 |