missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetaminophen-13C2, 15N1, TRC

Artikelnummer. 30133208
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133208 10 mg
17933245 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16122810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 360769-21-7
Molekylær formel C613C2H915NO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
Synonym Acetamide-13C2-15N, N-(4-hydroxyphenyl)- (9CI), Paracetamol-13C2-15N (acetamido-13C2-15N), Paracetamol-13C2,15N, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-13C2-15N
IUPAC navn N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMIL [13CH3][13C](=O)[15NH]c1ccc(O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetaminophen-13C2, 15N1
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i1+1,6+1,9+1
Formel vægt 154.0671
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.