Få mere at vide
alpha-Acetamidocinnamic acid, 98%
Artikelnummer. 10149979 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10149979 25 g Glasflaske 25g
11366095 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10149979 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200260250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5469-45-4 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-45-4
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.21
InChI nøgle XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N
Synonym z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139
PubChem CID 5370579
IUPAC navn (Z)-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid
SMIL CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Acetamidocinnamic acid
Smeltepunkt 188.0°C to 190.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=C(NHCOCH3)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10683
Formel vægt 205.21
Procent renhed 0.98
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Acetamidocinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.