Få mere at vide
Acetamidine Hydroiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamidine Hydroiodide |
| CAS | 1452099-14-7 |
| Molekylær formel | C2H6N2 . HI |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2.HI/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H |
| SMIL | I.CC(=N)N |
| IUPAC navn | ethanimidamide;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 186 |