Få mere at vide
Paracetamidin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30326938
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30326938 10 g
1 options
Artikelnummer. 30326938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13307010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamidine Hydrochloride
CAS 124-42-5
Molekylær formel C2H7ClN2
Mængde 10 g
Synonym Ethanimidamide Hydrochloride, Acediamine Hydrochloride, Acetamidinium Chloride, Methylamidine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
SMIL Cl.CC(=N)N
IUPAC navn ethanimidamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 94.54
Formel vægt 94.0298