Få mere at vide
Paracetaminhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 10645612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10645612 10 g Glasflaske 10g
10438130 100 g Glasflaske 100g
10137803 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10645612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170210100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-42-5
Molekylær formel C2H6N2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 94.54
MDL nummer MFCD00013016
InChI nøgle WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC navn ethanimidamid;hydrochlorid
SMIL CC(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamidine hydrochloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160 °C til 170 °C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(=NH)NH2·HCl
Mængde 10 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/ml. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, uopløselig i acetone
Formel vægt 94.54
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks