Få mere at vide
Acetamidine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 10438130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 10438130
Brand: Thermo Scientific Acros 170211000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-42-5
Molekylær formel C2H6N2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 94.54
MDL nummer MFCD00013016
InChI nøgle WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC navn ethanimidamid;hydrochlorid
SMIL CC(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamidine hydrochloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160°C to 170°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(=NH)NH2·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Formel vægt 94.54
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks