Få mere at vide
Paracetamidinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11384619
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384619 25 g 25g
11463107 100 g 100g
11473107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16091.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-42-5 | C2H7ClN2 | 94,542 g/mol
Acetamidinhydrochlorid blev anvendt til fremstilling af decarboxyectoin. Det blev også brugt i syntesen af ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)methyliden-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetamidinhydrochlorid blev anvendt til fremstilling af decarboxyectoin. Det blev også brugt i syntesen af ethyl-4-(4-hydroxyphenyl)methyliden-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetat.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-42-5
Molekylær formel C2H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 94.542
MDL nummer MFCD00013016
InChI nøgle WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
IUPAC navn ethanimidamid;hydrochlorid
SMIL CC(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamidine hydrochloride
Smeltepunkt 168°C to 175°C
Mængde 25 g
Beilstein 3591762
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,44
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 94.54
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamidine hydrochloride