missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetamidine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamidine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 74929-88-7 |
| Molekylær formel | C2 D3 H3 N2 . Cl H |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Ethanimidamide-2,2,2-d3, monohydrochloride (9CI), Ethanimidamide-2,2,2-d3 hydrochloride, Ethanimidamide-d3 hydrochloride, Acetamidine-d3 hydrochloride, α-Amino-α-iminoethane-β,β,β-d3 hydrochloride, Acetamidine-2,2,2-D3 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(=N)N |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioethanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.5619 |
| Formel vægt | 97.0486 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?