Få mere at vide
Acetamidine-d3 HCl (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamidine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 74929-88-7 |
| Molekylær formel | C2 D3 H3 N2 . Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethanimidamide-2,2,2-d3, monohydrochloride (9 CI), Ethanimidamide-2,2,2-d3 hydrochloride, Ethanimidamide-d3 hydrochloride, Acetamidine-d3 hydrochloride, α-Amino-α-iminoethane-β,β,β-d3 hydrochloride, Acetamidine-2,2,2-D3 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(=N)N |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioethanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 97.5619 |
| Formel vægt | 97.0486 g/mol |
| Vis mere |