Få mere at vide
Paracetam, TRC
Artikelnummer. 17982515
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17982515 1 g
1 options
Artikelnummer. 17982515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1330601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamide
CAS 60-35-5
Molekylær formel C2 H5 N O
Mængde 1 g
Synonym Acetic acid amide, Acetimidic acid, Ethanamide, Ethanimidic acid, Methanecarboxamide, NSC 25945
InChI formel InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMIL CC(=O)N
IUPAC navn Paracetamid
Molekylvægt (g/mol) 59.07
Formel vægt 59.0371