Få mere at vide
Acetamide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876760
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876760 100 g
15831821 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15876760 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223430100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-35-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 59.07
Tekniske data
Smeltepunkt 78°C to 81°C
Tæthed 1.159 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 221°C to 222°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008023
Mængde 100 g
Synonym Acetamide, Acetic acid amide, Acetamide