Få mere at vide
Acetamide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
100g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10385640 100g, Plastic powder jar
1 options
Artikelnummer. 10385640 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0160/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 60-35-5
Smeltepunkt 79°C
Farve White
Kogepunkt 221°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C2H5NO
MDL nummer 8023
Mængde 100 g
Formel vægt 59.06g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge