Få mere at vide
Acetanilide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11453473 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453473 500 g 500g
10407250 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453473 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/0200/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 103-84-4
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer 8674
InChI nøgle FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N-phenylacetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt 111°C
Farve White
pH 5.0 to 7.0
Kogepunkt 304°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C8H9NO
Mængde 500 g
Formel vægt 135.17g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.