missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetamide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamide-d5 |
| CAS | 33675-83-1 |
| Molekylær formel | C2 D5 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Acetamide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2 |
| SMIL | [2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N,N,2,2,2-pentadeuterioacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.098 |
| Formel vægt | 64.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?