Få mere at vide
Acetamide-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamide-d5 |
| CAS | 33675-83-1 |
| Molekylær formel | C2 D5 N O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Acetamide-d5 (7 CI, 8 CI, 9 CI), Acetamide-D5, Acetamide-N,N,2,2,2-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,2,2,2-pentadeuterioacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.098 |
| Formel vægt | 64.0685 g/mol |
| Vis mere |