Få mere at vide
Acetamid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484304
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484304 5000 g 5000g
11474304 250 g 250g
11464304 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11484304 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12589.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.068 g/mol
Acetamid anvendes som industrielt opløsningsmiddel, blødgører, befugtnings- og penetreringsmiddel. Det bruges også til transamidering af carboxamider i 1,4-dioxan. Den finder anvendelse i lakker og loddemiddel. Yderligere virker det som en forløber for thioacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetamid anvendes som industrielt opløsningsmiddel, blødgører, befugtnings- og penetreringsmiddel. Det bruges også til transamidering af carboxamider i 1,4-dioxan. Den finder anvendelse i lakker og loddemiddel. Yderligere virker det som en forløber for thioacetamid.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-35-5
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.068
MDL nummer MFCD00008023
InChI nøgle DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC navn acetamid
SMIL CC(=O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acetamide
Smeltepunkt 76°C to 81°C
Tæthed 1.159
Kogepunkt 220°C to 222°C
Mængde 5000 g
Beilstein 1071207
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,43
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 59.07
Procent renhed 99%