Få mere at vide
Paracetamid, 99%
Artikelnummer. 11474304
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474304 250 g 250g
11464304 1000 g 1000g
11484304 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474304 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12589.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59,068 g/mol
Acetamid anvendes som industrielt opløsningsmiddel, blødgører, befugtnings- og penetreringsmiddel. Det bruges også til transamidering af carboxamider i 1,4-dioxan. Den finder anvendelse i lakker og loddemiddel. Yderligere virker det som en forløber for thioacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetamid anvendes som industrielt opløsningsmiddel, blødgører, befugtnings- og penetreringsmiddel. Det bruges også til transamidering af carboxamider i 1,4-dioxan. Den finder anvendelse i lakker og loddemiddel. Yderligere virker det som en forløber for thioacetamid.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-35-5
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.068
MDL nummer MFCD00008023
InChI nøgle DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC navn acetamid
SMIL CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamide
Smeltepunkt 76 °C til 81 °C
Tæthed 1.159
Kogepunkt 220 °C til 222 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1071207
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,43
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 59.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide