Få mere at vide
Paracetamid, 99%, rent
Artikelnummer. 10357850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357850 500 g Plastflaske 500g
10676352 100 g Plastflaske 100g
11995461 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153635000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-35-5
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.06
InChI nøgle DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC navn acetamid
SMIL CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamide
Smeltepunkt 79,0 °C til 81,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 221,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CONH2
Mængde 500 g
Beilstein 02,II,177
Fieser 01,3
Merck Index 15,44
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1 g/2 ml alkohol - 1 g/6 ml pyridin, opløseligt i kloroform, glycerol og varm benzen, let opløseligt i ether
Formel vægt 59.06
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge