Få mere at vide
Paracetam, 99%, til analyse
Artikelnummer. 15236028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15236028 250 g 250g
15226028 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15236028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451872500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-35-5
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.06
InChI nøgle DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC navn acetamid
SMIL CC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetamide
Smeltepunkt 79.0°C to 81.0°C
Kogepunkt 221.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel CH3CONH2
Mængde 250 g
Merck Index 15,44
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/2 mL alcohol - 1 g/6 mL pyridine, soluble in chloroform, glycerol and hot benzene, slightly soluble in ether
Formel vægt 59.06
Procent renhed 99%
Grad Analyse
Uopløseligt stof 0.025% max. (in water)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge