Learn More
Acetamide-2,2,2-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Molekylær formel | C2 D3 H2 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7CI, 8CI, 9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 62.09 |
| Formel vægt | 62.0559 |