Få mere at vide
Acetamide-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetamide-13C2 |
| CAS | 600726-26-9 |
| Molekylær formel | 13C2H5NO |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Ethanamide-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1 |
| SMIL | [13CH3][13C](=O)N |
| IUPAC navn | acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.05 |
| Formel vægt | 61.0438 |