Få mere at vide
Acetaldoxim, syn + anti, 98%
Artikelnummer. 11413374
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413374 250 g 250g
11403374 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413374 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10640.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59,07 g/mol
Acetaldoxim bruges som iltopfanger i kedelvand. Det bruges også som mellemprodukt i kemisk syntese og lægemidler. Det er involveret i omlejringsreaktionen for at fremstille acetamid ved at bruge nikkel(II)acetat som katalysator. Det fungerer som en forløber til fremstilling af heterocyklisk forbindelse såsom spiroisoxazolin. Yderligere anvendes det til at fremstille alkylerede (Z)-oximer ved deprotonering efterfulgt af reaktion med benzylbromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetaldoxim bruges som iltopfanger i kedelvand. Det bruges også som mellemprodukt i kemisk syntese og lægemidler. Det er involveret i omlejringsreaktionen for at fremstille acetamid ved at bruge nikkel(II)acetat som katalysator. Det fungerer som en forløber til fremstilling af heterocyklisk forbindelse såsom spiroisoxazolin. Yderligere anvendes det til at fremstille alkylerede (Z)-oximer ved deprotonering efterfulgt af reaktion med benzylbromid.
Opløselighed Opløseligt i vand, ethanol og ether
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-29-9
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.07
MDL nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI nøgle FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC navn (NZ)-N-ethylidenhydroxylamin
SMIL C\C=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldoxime
Navn note syn + anti
Tæthed 0.969
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 36 °C (96 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.426
Mængde 250 g
FN nummer UN2332
Beilstein 1209252
Merck Index 14,42
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og æter.
Formel vægt 59.07
Procent renhed 98%