missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetaldoxime, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 107-29-9 |
| Tæthed | 0.969 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00002124 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim, Acetaldoxime |
| Molekylvægt (g/mol) | 59.07 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?