Få mere at vide
Acetaldoxime, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldoxime |
| CAS | 107-29-9 |
| Tæthed | 0.969 g/cm³ at 20°C |
| Flammepunkt | 40°C - open cup) |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim, Acetaldoxime |
| Molekylvægt (g/mol) | 59.07 |
| Grad | Not Available |