Få mere at vide
Acetaldoxime, 99%, mixture of syn and anti
Artikelnummer. 10162460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10162460
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-29-9
Molekylær formel C2H5NO
Molekylvægt (g/mol) 59.07
MDL nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI nøgle FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC navn (NZ)-N-ethylidenhydroxylamin
SMIL C\C=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldoxime
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44.0°C to 46.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 115.0°C
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH=NOH
Brydningsindeks 1.4250 to 1.4270
Mængde 100 g
Beilstein 01, IV, 3121
Fieser 01,3
Merck Index 15, 43
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: decomposes by aq. hcl,soluble in alcohol and ether
Formel vægt 59.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldoxime, mixture of syn and anti
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.