Få mere at vide
Acetaldehyde Dimethyl Acetal-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-Dimethoxyethane-D10 |
| CAS | 1219798-83-0 |
| Molekylær formel | C4 D10 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Acetaldehyde Dimethyl Acetal-d10, 1,1-Dimethoxyethane-D10, 1,1-Dimethoxyethane-d10, 3-(Methyl-d3)-2,4-dioxapentane-1,1,1,3,5,5,5-d7, Dimethyl acetal-d10, Ethylidene dimethyl ether-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OC([2 H])(OC([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-bis(trideuteriomethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.1826 |
| Formel vægt | 100.1308 g/mol |
| Vis mere |