missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4 |
| CAS | 352438-71-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 H10 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Acetaldehyde Diethylacetal D4 (1,1,1,2-D4), Ethane-1,1,1,2-d4, 2,2-diethoxy- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-diethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.199 |
| Formel vægt | 122.124 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?