Få mere at vide
Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde Diethyl Acetal-d4 |
| CAS | 352438-71-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 H10 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetaldehyde Diethylacetal D4 (1,1,1,2-D4), Ethane-1,1,1,2-d4, 2,2-diethoxy- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1,1,1,2-tetradeuterio-2,2-diethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.199 |
| Formel vægt | 122.124 |