Få mere at vide
Acetaldehyde-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetaldehyde-d4 |
| CAS | 1632-89-9 |
| Molekylær formel | C2 2H4 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Acetaldehyde-1,2,2,2-d4 (ACI), Acetaldehyde-d4 (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), 1,2,2,2-Tetradeuterioethanone, Ethanal-d4, Perdeuterioacetaldehyde, Perdeuteroacetaldehyde, Tetradeuteroacetaldehyde, Acetaldehyde-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D |
| SMIL | [2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,2-tetradeuterioethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 48.08 |
| Formel vægt | 48.0513 |